Learn More
D-Sorbitol, MedChemExpress
Code produit 16448286
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16448286 100 mg 100mg
16402126 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16448286 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0400
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbitol
Forme physique Solid
CAS 50-70-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14O6
Synonyme Sorbitol D-Glucitol
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research