Learn More
D-Sorbitol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Sorbitol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 182.079 |
| Pourcentage de pureté | >95% |