Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sorbose, 98 %
Code produit 11404717
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11404717 0.1 g 0.10g
11414717 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404717 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21208.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3615-56-3 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3615-56-3
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Numéro MDL MFCD00151095
Clé InChI LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
Synonyme d-sorbose, keto-d-sorbose, unii-jj09461njs, 3r,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, xylo-hexulose, sorbose, d, d-sor, d-xylo-hex-2-ulose, d-+-sorbose
CID PubChem 107428
ChEBI CHEBI:13022
SMILES OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbose
Point de fusion 163°C to 165°C
Quantité 0.1 g
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%