Learn More
D-sucrose (biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit 10638403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10638403 1 kg Flacon poly 1kg
10346893 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10051413 10 kg Seau en PE 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10638403 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2201
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Pour la préparation de gradients de densité pour l’ultracentrifugation de l’ADN
Le D-sucrose convient à la préparation de gradients de densité utilisés dans la purification des protéines et des acides nucléiques par ultracentrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Vecteur alpha Saccharose
Nom chimique ou matériau D-Sucrose
Point de fusion 190 °C
Couleur Blanc
pH 6,5 à 7,5
Résidus d’allumage 0,01 % max.
Perte à la dessiccation 0,03% max.
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99,9 %
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 9012
Rotation spécifique +66 à +67° (+ ou -)
Informations sur la solubilité 0,005 % max. Matière insoluble
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté ≥99,9 %
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide