Learn More
Acide D-(-)-Tartarique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(-)-Tartaric Acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 150.0164 |
| Pourcentage de pureté | >95% |