Learn More
D-tert-Leucine, TRC
Code produit 30427949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427949 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30427949 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT13562310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-tert-Leucine
CAS 26782-71-8
Formule moléculaire C6 H13 N O2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3,3-diméthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 131.173
Poids de la formule 131.095