Learn More
D-tert-Leucine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-tert-Leucine |
| CAS | 26782-71-8 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2R)-2-amino-3,3-diméthylbutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.173 |
| Poids de la formule | 131.095 |