Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Thréonine, 98 %
Code produit 10071781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071781 5 g Flacon en verre 5g
10173531 25 g Flacon en verre 25g
10076233 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10071781 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 346970050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-20-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064269
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonyme d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
CID PubChem 69435
ChEBI CHEBI:16398
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Threonine
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Autres acides aminés (TLC) Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH)COH
Rotation spécifique +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfate 300ppm max.
Transmittance 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques +28° (20°C c=6,water)
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux