Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-thréonine, 99 %
Code produit 11484667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484667 5 g 5g
11494667 25 g 25g
11404677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484667 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21177.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-20-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064269
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonyme d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
CID PubChem 69435
ChEBI CHEBI:16398
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Threonine
Point de fusion ∼274°C (decomposition)
Beilstein 1721643
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Rotation optique +29° (c=5 in Water)
Pourcentage de pureté 99%