Learn More
D-Threonine, TRC
Code produit 30454753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30454753 25 g 25g
30454966 5 g 5g
30453346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT40552525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-20-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Synonyme (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic Acid, (2R,3S)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic Acid, (R)-Threonine, NSC 46702
Nom IUPAC (2R,3S)-2-amino-3-acide hydroxybutanoïque
SMILES [C@@H]([C@H](C)O)(C(O)=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Threonine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Quantité 25 g
Poids de la formule 119.0582
Conditions d’expédition Room Temperature