Learn More
D-δ-tocophérol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11936881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11936881 500 mg Flacon en verre 500mg
10391641 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11936881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421055000
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 119-13-1 | C27H46O2 | 402.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119-13-1
Formule moléculaire C27H46O2
Poids moléculaire (g/mol) 402.66
Numéro MDL MFCD20486794
Clé InChI GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Synonyme delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
CID PubChem 12444418
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau D-δ-Tocopherol
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair >93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Merck Index 15,9656
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
Nom IUPAC (2R)-2,8-diméthyle-2-[(4R,8R)-4,8,12-triméthyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Poids de la formule 402.65
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Liquide visqueux