Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-tréhalose, 99 %, anhydre
Code produit 10125900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10125900 25 g Flacon en plastique 25g
10308653 100 g Flacon en plastique 100g
10677943 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10125900 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 309870250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    110.65€ / 25g
    Économisez 21.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-20-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Numéro MDL MFCD00006628
Clé InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonyme trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
CID PubChem 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-Trehalose
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 203.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Merck Index 15,9742
Conditions de rotation spécifiques +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique + 197.50
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline