Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Tréhalose, anhydre
Description
Trehalose, Dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dihydrate de tréhalose est un inducteur de l’autophagie, il protège les cellules contre de nombreuses contraintes environnementales. Il est rarement utilisé comme substitut direct pour les édulcorants conventionnels. Utilisé comme cryoprotecteur dans une variété de milieux de congélation cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Trehalose |
| Note relative au nom | anhydrous |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | +197° (c=7 in Water) |
| Poids de la formule | 342.3 |
| Forme physique | Poudre |