Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Tréhalose, anhydre
Code produit 15487189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487189 50 g 50g
15467189 5 g 5g
15477189 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15487189 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66006.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.80€
    161.65€ / 50g
    Économisez 32.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Trehalose, Dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrate de tréhalose est un inducteur de l’autophagie, il protège les cellules contre de nombreuses contraintes environnementales. Il est rarement utilisé comme substitut direct pour les édulcorants conventionnels. Utilisé comme cryoprotecteur dans une variété de milieux de congélation cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-20-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00006628
Clé InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonyme trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
CID PubChem 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose
Note relative au nom anhydrous
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +197° (c=7 in Water)
Poids de la formule 342.3
Forme physique Poudre