Learn More
Melford D-(+)-Tréhalose dihydraté
Code produit 30018914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018914 25 g 25g
30018913 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018914 Fournisseur Melford Code fournisseur T8200025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 6138-23-4
  • Formule moléculaire : C 12 H 22 O 11 2H 2 O
  • Masse moléculaire : 378,3
Spécification
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H22O11-2H2O
Quantité 25 g