Learn More
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11443491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443491 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443491 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210309725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    134.40€ / 25g
    Économisez 7.60€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Un tréhalose dihydré de haute pureté, adapté à une utilisation comme réactif en culture cellulaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Formule moléculaire C12H26O13
Numéro MDL MFCD00071594
Quantité 25 g
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
CID PubChem 181978
Poids de la formule 378.3
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline