Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Trehalose dihydrate |
| CAS | 6138-23-4 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Formule moléculaire | C12H26O13 |
| Numéro MDL | MFCD00071594 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Clé InChI | DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O |
| Afficher plus |