Learn More
D-(+)-tréhalose, dihydraté, Fisher BioReagents
Product Code. 10744344
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Unit Size:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10744344 100 g Flacon poly 100g
11403104 10 g Flacon poly 10g
11413104 25 g Flacon poly 25g
10318094 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10744344 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP2687100
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le D-(+)-tréhalose est utilisé dans plusieurs techniques biochimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H26O13
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
Numéro MDL MFCD00071594
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
CID PubChem 181978
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Point de fusion 97 °C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 8,5 à 10,5 %
Spectre IR Conforme à la référence
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Merck Index 15, 9742
Poids de la formule 378.33
Pourcentage de pureté 98 % min.
Forme physique Poudre / Solide