Learn More
D-(+)-tréhalose, dihydraté, Fisher BioReagents
Code produit 11403104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
10g
1kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11403104 10 g Flacon poly 10g
11413104 25 g Flacon poly 25g
10744344 100 g Flacon poly 100g
10318094 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11403104 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP268710
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Le D-(+)-tréhalose est utilisé dans plusieurs techniques biochimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H26O13
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
Numéro MDL MFCD00071594
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
CID PubChem 181978
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Point de fusion 97°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 8.5 to 10.5%
Spectre IR Conforme à la référence
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Flacon poly
Quantité 10 g
Merck Index 15, 9742
Poids de la formule 378.33
Pourcentage de pureté 98% min.
Forme physique Poudre / Solide