Learn More
D-(+)-Trehalose dihydrate, MedChemExpress
Description
D-(+)-Trehalose dihydrate, isolated from Saccharomyces cerevisiae, can be used as a food ingredient and pharmaceutical excipient.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Trehalose dihydrate |
| CAS | 6138-23-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H26O13 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | D-Trehalose dihydrate α,α-Trehalose dihydrate |
| Informations sur la solubilité | H2O : 150 mg/mL (396.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.[2 H2O] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 378.33 |
| Afficher plus |