Learn More
D-(+)-Tréhalose dihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11467402 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11467402 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11467402 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215394805
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisé comme cryoprotecteur dans une variété de milieux de congélation cellulaire. D-(+)-Tréhalose dihydraté, MP Biomedicals est un sucre non réducteur formé de deux unités de glucose liées par une liaison alpha 1-1. On pense qu'elle confère aux plantes et aux animaux la capacité de se soutenir.
Le tréhalose est un disaccharide naturel non réducteur, lié par une liaison alpha, formé par unα ,α liaison -1,1-glucoside entre deuxα - unités de glucose, qui donnent 2 moles de D-glucose par hydrolyse acide.
  • Contient 90 % de l'apport calorique du saccharose
  • Inhibe l'agrégation protéique induite par la polyglutamine in vivo et in vitro
  • Il a été démontré que l'administration orale de tréhalose prolongeait efficacement la durée de vie chez la souris. Huntington modèle de maladie
  • Connu pour s'accumuler dans les cellules bactériennes cultivées soumises à un stress osmotique
  • Protège contre les effets néfastes de la déshydratation
Chemical Identifiers
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H26O13
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
CID PubChem 181978
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol dihydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifications
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50 mg/mL, solution claire et incolore) ou dans de l’alcool chaud.
Poids de la formule 378.3
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre