Learn More
D-(+)-tréhalose dihydraté, MP Biomedicals
Code produit 11453491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453491 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453491 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210309780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.43€
    460.95€ / 100g
    Économisez 67.48€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Disaccharide alpha-lié naturel utilisé comme agent stabilisant des protéines et cryoprotecteur dans les milieux de congélation cellulaire.
  • Le tréhalose ne réduit pas la solution de Fehling ; Il est fermenté par la levure
  • Il n’est pas divisé par l’alpha-glucosidase
  • L’hydrolyse acide donne 2 moles de D-glucose
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose Dihydrate
CAS 6138-23-4
Point de fusion 203 °C (littérature)
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H26O13
Formule linéaire C12H22O11 . 2H2O
Numéro MDL MFCD00071594
Quantité 100 g
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’eau (50 mg/mL - solution claire et incolore) ou dans de l’alcool chaud.
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
CID PubChem 181978
Poids de la formule 378.3
Pourcentage de pureté ≥98 %
Forme physique Poudre