Learn More
D-(+)-Tréhalose dihydraté, TRC
Code produit 30455139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455139 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7187505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose dihydrate
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12 H22 O11 . 2 H2 O
Quantité 5 g
Synonyme Trehalose dihydrate, α-d-Glucopyranosyl α-d-glucopyranoside dihydrate (α,α-trehalose dihydrate)
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
SMILES O.O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 378.33
Poids de la formule 378.1373