Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-turanose, 98 %
Code produit 11434737
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434737 1 g 1g
11444737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434737 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21224.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 547-25-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
D-Turanose is used as a carbon source by bacteria, fungi, and other organisms. It is involved in intracellular sugar signaling in plant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-turanose est une source de carbone pour les bactéries, champignons et d’autres organismes. Il est impliqué dans la signalisation intracellulaire du sucre chez les plantes.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-25-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006606
Clé InChI RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d +-turanose
CID PubChem 131632488
Nom IUPAC 1,4,5,6-tetrahydroxy-3-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexan-2-one
SMILES OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Turanose
Point de fusion ∼170°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 93771
Merck Index 14,9821
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 98%