Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430429
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15430429 25 g 25g
15420429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15430429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63630.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3728-20-9 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride is an intermediate in the synthesis of oxybutynin chloride (O868525), an inhibitor of proliferation and supresses gene expression in bladder smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de D-tyrosine est un intermédiaire dans la synthèse du chlorure d’oxybutynine (O868525), un inhibiteur de prolifération et suprime l’expression génétique dans les cellules musculaires lisses de la vessie.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3728-20-9
Formule moléculaire C10H14ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 231.68
Numéro MDL MFCD00066124
Clé InChI VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonyme h-d-tyr-ome.hcl, d-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-d-tyr-ome hcl, methyl d-tyrosinate hydrochloride, r-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, d-tyrosine, methyl ester, hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, methyl d-tyrosinate hcl, tyrosine methylester hydrochloride, h-d-tyr-omehcl
CID PubChem 134565
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3(4-hydroxyphényl)propanoate;chlorhydrate de méthyl
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 231.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl D-tyrosinatehydrochloride