Learn More
Ester de tert-butyle D-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409898
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409898 5 g 5g
15499888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409898 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63274.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 87553-74-0 | C13H19NO3 | 237.30 g/mol
D-Tyrosine tert-butyl ester, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester D-tyrosine tert-butyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87553-74-0
Formule moléculaire C13H19NO3
Poids moléculaire (g/mol) 237.30
Numéro MDL MFCD00191035
Clé InChI DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
Synonyme h-d-tyr-otbu, tert-butyl 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, d-tyrosine,1,1-dimethylethyl ester, d-tyrosine tert-butyl ester, d-tyrosine tert.butyl ester, d-tyrosine-t-butylester, r-tert-butyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, r-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester
CID PubChem 7408333
Nom IUPAC tert-butyle (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tyrosine tert-butyl ester
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in cold water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 237.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide