Learn More
D-Tyrosine, TRC
Code produit 30452264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452264 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452264 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8999701G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tyrosine
CAS 556-02-5
Formule moléculaire C9 H11 N O3
Quantité 1 g
Synonyme D-Tyrosine, Tyrosine','D- (8CI), (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2R)-2-Azaniumyl-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, (R)-Tyrosine, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine, D-4-Hydroxyphenylalanine, D-Tyr-OH, D-p-Tyrosine, H-D-Tyr-OH
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Poids de la formule 181.0739