Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, +98 %
Code produit 10216860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10216860 25 g Flacon en verre 25g
10077582 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216860 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 640-68-6 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 640-68-6
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064219
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
CID PubChem 71563
ChEBI CHEBI:27477
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Valine
Point de fusion 302.0°C to 303.0°C
Note relative au nom 98+%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 27.50
Cendres sulfatées 0.2% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 56g/L soluble in water (20°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents, soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
Eau 0.5% max.
Conditions de rotation spécifiques −27.50 (20.00°C c=5,5N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline