Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327079
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327079 25 g 25g
11307079 1 g 1g
11317079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26883.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7146-15-8
Formule moléculaire C6H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
Numéro MDL MFCD00237309
Clé InChI KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonyme d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
CID PubChem 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Valine methyl ester hydrochloride
Point de fusion ∽170°C (decomposition)
Beilstein 3912091
Nom IUPAC Métyl 2-amino-3-méhylbutanoate hydrochloridyl
Quantité 25 g
Poids de la formule 167.64
Pourcentage de pureté 99%