Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10746115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10746115 1 g Flacon en verre 1g
10386874 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10746115 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398720010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7146-15-8 | C6H14ClNO2 | 167.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7146-15-8
Formule moléculaire C6H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.63
Numéro MDL MFCD00237309
Clé InChI KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Synonyme d-valine methyl ester hydrochloride, methyl d-valinate hydrochloride, h-d-val-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valinemethyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, d-valine, methyl ester, hydrochloride, h-d-val-ome, methyl d-valinate hcl, h-d-val-ome hcl
CID PubChem 11984198
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Valine methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Rotation spécifique -13.5° to -17.5° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Nom IUPAC methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloridyl
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.63
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre