Learn More
D-(-)-valinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329025 5 g 5g
11319025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14166.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4276-09-9
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00064297
Clé InChI NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonyme d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
CID PubChem 6950587
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Valinol
Indice de réfraction 1.455
Densité 0.931
Point d’ébullition 189°C to 190°C
Point de fusion 30°C to 34°C
Quantité 5 g
Point d’éclair 78°C (172°F)
Rotation optique −11° (c=10 in Water)
Sensibilité Air sensitive
Beilstein 1719138
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 98%