Learn More
D-Valinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Valinol |
| CAS | 4276-09-9 |
| Formule moléculaire | C5H13NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | D-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (-)-Valinol, (2R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2R)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-2-Amino-3-methylbutan-2-ol, (R)-2-Amino-3-methylbutanol, (R)-Valinol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](N)CO |
| Nom IUPAC | (2R)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.16 |
| Poids de la formule | 103.0997 |