Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Xylose, 98+ %
Description
D-(+)-Xylose is used to prepare furfural by acid catalyzed degradation reaction, which acts as a solvent as well as a precursor to synthetic polymers. It is a useful animal medicine involved in the treatment of malabsorption. It finds application in the production of sugar substitute xylitol by subjecting xylose to calyticl hydrogenation process. It is found that it undergoes an atmospheric-pressure enzyme (polyphosphate xylulokinase) driven process to get hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le D-(+)-Xylose est utilisé pour préparer le furfural par réaction de dégradation catalysée par lʼacide, qui agit comme solvant ainsi que comme précurseur des polymères synthétiques. Il sʼagit dʼune médecine animale utile impliquée dans le traitement de la malabsorption. Il est utilisé pour la production de xylitol dans les succédanés de sucre en soumettant le xylose au processus dʼhydrogénation de calyticl. Il est démontré quʼil subit un processus conduit par une enzyme de pression atmosphérique (xylulokinase de polyphosphate) pour obtenir de lʼhydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D- (+)-Xylose |
| Point de fusion | 147°C to 151°C |
| Densité | 1.525 |
| Point d’éclair | > 100°C (212°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1562108 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,10087 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Afficher plus |