Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Xylose, 98+ %
Artikelnummer. 11453374
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
2500g
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11453374
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals A10643.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 58-86-6 | C5H10O5
D-(+)-Xylose is used to prepare furfural by acid catalyzed degradation reaction, which acts as a solvent as well as a precursor to synthetic polymers. It is a useful animal medicine involved in the treatment of malabsorption. It finds application in the production of sugar substitute xylitol by subjecting xylose to calyticl hydrogenation process. It is found that it undergoes an atmospheric-pressure enzyme (polyphosphate xylulokinase) driven process to get hydrogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-(+)-Xylose est utilisé pour préparer le furfural par réaction de dégradation catalysée par lʼacide, qui agit comme solvant ainsi que comme précurseur des polymères synthétiques. Il sʼagit dʼune médecine animale utile impliquée dans le traitement de la malabsorption. Il est utilisé pour la production de xylitol dans les succédanés de sucre en soumettant le xylose au processus dʼhydrogénation de calyticl. Il est démontré quʼil subit un processus conduit par une enzyme de pression atmosphérique (xylulokinase de polyphosphate) pour obtenir de lʼhydrogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-86-6
Formule moléculaire C5H10O5
Numéro MDL MFCD00151475
Spezifikation
Nom chimique ou matériau D-(+)-Xylose
Point de fusion 147°C to 151°C
Densité 1.525 g/mL
Point d’éclair >100°C (212°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 500 g
Beilstein 1562108
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,10087
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt