Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-xylose, + de 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize'
100g
2.50kg
500g
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | D (+) Xylose |
| Point de fusion | 148°C à 153°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | + de 99 % |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 31,47 |
| Merck Index | 15,10285 |
| Conditions de rotation spécifiques | + 20.00 (20.00°C c=10,H2O) |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur