Learn More
D-Xylulose (0,5 m dans l’eau), TRC
Code produit 30452215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452215 25 mg 25mg
30456576 100 mg 100mg
30453707 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30452215 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX75090025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 551-84-8
Formule moléculaire C5 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Synonyme D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
Nom IUPAC (3S,4R)-1,3,4,5-tétrahydroxypentane-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Xylulose
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Poids de la formule 150.0528
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M