Learn More
D-Xylulose (0,5 m dans l’eau), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | D-Xylulose |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 150.0528 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5 M |