Learn More
D4-abiraterone, MedChemExpress
Code produit 16463036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463036 25 mg
16454318 10 mg
16447037 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463036 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY109619
MedChemExpress D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.
D4-abiraterone is a major metabolite of abiraterone. D4-abiraterone is an inhibitor of CYP17A1, 3b-hydroxysteroid dehydrogenase (3βHSD) and steroid-5a-reductase (SRD5A) and also an antagonist of androgen receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau D4-abiraterone
Forme physique Solid
CAS 154229-21-7
Couleur Blanc
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H29NO
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme δ4-Abiraterone CB-7627 Abiraterone D4A metabolite
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (143.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(C3=CC=CN=C3)=CC[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 347.49
Poids de la formule 347.49
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research