Learn More
DAA-1106, MedChemExpress
Code produit 16480438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480438 5 mg
16463716 25 mg
16447978 10 mg
16423907 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16480438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19945
MedChemExpress DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
Spécification
Nom chimique ou matériau DAA-1106
CAS 220551-92-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H22FNO4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (252.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(CC1=CC(OC)=CC=C1OC)C2=CC(F)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 395.42
Poids de la formule 395.42
Pourcentage de pureté 99.71%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration