Learn More
Dabigatran étexilate-d13 (hexyloxy-d13), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dabigatran Etexilate-D13 (hexyloxy-D13) |
| CAS | 2749293-92-1 |
| Formule moléculaire | C34 D13 H28 N7 O5 |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | N-[[2-[[[4-[Amino[[(hexyloxy-d13)carbonyl]imino]methyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1 H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine ethyl ester, Dabigatran Etexilate-d13, Dabigatran Etexilate-D13 (hexyloxy-D13) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37 H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)/i1D3,4D2,6D2,7D2,10D2,21D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1 |
| Nom IUPAC | 3-[[1-metil-2-[[4-[N-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexoxicarbonil)carbamimidoil]anilino]metil]benzimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 640.8133 |
| Poids de la formule | 640.3985 g/mol |
| Afficher plus |