Learn More
Dabigatran (ethyl ester), MedChemExpress
Description
Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dabigatran (ethyl ester) |
| CAS | 429658-95-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H29N7O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 499.56 |
| Poids de la formule | 499.56 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?