Learn More
Dabrafenib, MedChemExpress
Code produit 16416128
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16416128 10 mg
16482257 50 mg
16468727 5 mg
16451136 200 mg
15750389 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16416128 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14660
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H20F3N5O2S2
Quantité 10 mg
Synonyme GSK2118436A GSK2118436
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
SMILES CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Poids moléculaire (g/mol) 519.56
Poids de la formule 519.56
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease