Learn More
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Description
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dabrafenib Mesylate |
| CAS | 1195768-06-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H24F3N5O5S3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 615.67 |
| Afficher plus |