Learn More
Mésylate de Dabrafenib, TRC
Code produit 30138620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138620 500 mg 500mg
17971945 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138620 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD101005500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195768-06-9
Formule moléculaire C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 615.67
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
Nom IUPAC N-[3-[5-(2-aminopyrimidine-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophényl]-2,6-difluorobenzènesulfonamide ; Acide méthanassulfurique
SMILES CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabrafenib Mesylate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Poids de la formule 615.0892