Learn More
Dabrafenib, TRC
Code produit 30009339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009339 50 mg 50mg
30005522 10 mg 10mg
30007488 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD10100050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1195765-45-7
Formule moléculaire C23H20F3N5O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 519.56
Synonyme N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-benzenesulfonamide, Dabarefenib, GSK 2118436, Tafinlar, GSK 2118436A
Nom IUPAC N-[3-[5-(2-aminopyrimidine-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophényl]-2,6-difluorobenzènesulfonamide
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=C(S1)C2=NC(=NC=C2)N)C3=C(C(=CC=C3)NS(=O)(=O)C4=C(C=CC=C4F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabrafenib
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29)
Poids de la formule 519.101