Learn More
MedChemExpress Dabsyl chloride
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 50 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 2 mg/mL (6.18 mM; Need ultrasonic) |
| Poids moléculaire | 323.8 g/mol |
| CAS | 56512-49-3 |
| Synonyme | DABS-Cl |