Learn More
Dihydrochlorure de Daclatasvir, TRC
Code produit 30363689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30363689 100 mg
30362543 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30363689 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD101505100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1009119-65-6
Formule moléculaire C40 H50 N8 O6 . 2 H Cl
Poids moléculaire (g/mol) 811.8
Synonyme Carbamic acid, N,N'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-, C,C'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2), BMS 790052-05, Daclatasvir dihydrochloride, Methyl ((1S)-1-(((2S)-2-(4-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-4-yl)-4-biphenylyl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)carbamate dihydrochloride
Nom IUPAC méthyle N-[(1S)-1-[(2S)-2-[4-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2S)-2-(méthoxycarbonilamino)-3-méthyl-butanoyl]pyrrolidine-2-yl]-1H-imidazol-4-yl]phényl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidine-1-carbonyl]-2-méthyl-propyl]carbamate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Cl.COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c[nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5c[nH]c(n5)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Daclatasvir Dihydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C40H50N8O6.2ClH/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6;;/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52);2*1H/t31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
Poids de la formule 810.3387