Learn More
Dacomitinib, MedChemExpress
Description
Dacomitinib (PF-00299804) is a specific and irreversible inhibitor of the ERBB family of kinases with IC50s of 6 nM, 45.7 nM and 73.7 nM for EGFR, ERBB2, and ERBB4, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dacomitinib |
| CAS | 1110813-31-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H25ClFN5O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PF-00299804 PF-299804 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 40 mg/mL (85.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(/C=C/CN1CCCCC1)NC2=CC3=C(C=C2OC)N=CN=C3NC4=CC=C(C(Cl)=C4)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 469.94 |
| Afficher plus |