Learn More
Dacomitinib, TRC
Code produit 30368291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368291 50 mg 50mg
30357920 10 mg -
30357242 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368291 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD10157550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1110813-31-4
Formule moléculaire C24 H25 Cl F N5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 469.94
Nom IUPAC (E)-N-[4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-méthoxyquinazoline-6-yl]-4-pipéridine-1-ylbut-2-énamide
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN4CCCCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Dacomitinib
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Butenamide, N-[4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-, (2E)-, (2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-4-(1-piperidinyl)-2-butenamide, Dacomitinib, PF 00299804, PF 299, PF 299804
Formule InChI InChI=1S/C24H25ClFN5O2/c1-33-22-14-20-17(24(28-15-27-20)29-16-7-8-19(26)18(25)12-16)13-21(22)30-23(32)6-5-11-31-9-3-2-4-10-31/h5-8,12-15H,2-4,9-11H2,1H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b6-5+
Poids de la formule 469.1681