Learn More
Dacthal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorthal-dimethyl |
| CAS | 1861-32-1 |
| Formule moléculaire | C10 H6 Cl4 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,3,5,6-tetrachloro-, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, tetrachloro-, dimethyl ester (6CI,8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Cepos, Chlorthal dimethyl ester, Chlorthal-dimethyl, Chlorthal-methyl, DAC 893, DCPA, DCPA (herbicide), Dac 4, Dacthal, Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, Dimethyl tetrachloroterephthalate, NSC 155745, TCTP, Tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, Tetral |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC)c(Cl)c1Cl |
| Nom IUPAC | dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.96 |
| Poids de la formule | 329.902 |